L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Digitonin, soluble dans l'eau
Fournisseur: Serva
Synonyms: Digitonin
19551.01 19551.02
SERA19551.01EA 139 EUR InStock
SERA19551.01 SERA19551.02
Digitonin, soluble dans l'eau
Digitonin
Formule: C₅₆H₉₂O₂₉
MW: 1229.312 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077729
Numéro CAS: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité