Sodium hexanoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
H0112-25G H0112-500G
TCIAH0112-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAH0112-25G TCIAH0112-500G
Sodium hexanoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium hexanoate
Formule: C₆H₁₁NaO₂
MW: 138,1401 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059056
Numéro CAS: 10051-44-2
EINECS: 233-179-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=704f56f86822f98289db335454a68fb762a23fa4&vid=704f56f86822f98289db335454a68fb762a23fa4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) 99.0 to 101.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 3.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité