Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perfluoropelargonic acid

Synonyms: Perfluorononanoic acid

002263-25G 002263-100G 002263-10G
FLUO002263-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002263-25G FLUO002263-100G FLUO002263-10G
Perfluoropelargonic acid
Perfluoropelargonic acid


Formule: C₉HF₁₇O₂
MW: 464,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039605
Numéro CAS: 375-95-1
EINECS: 206-801-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité