Perfluoropelargonic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Perfluorononanoic acid
H0843-25G H0843-5G
TCIAH0843-25GEA 218 EUR InStock
TCIAH0843-25G TCIAH0843-5G
Perfluoropelargonic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Perfluoropelargonic acid
Formule: C₉HF₁₇O₂
MW: 464,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039605
Numéro CAS: 375-95-1
EINECS: 206-801-3
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=defa4d463ed02ff1e8e159529801970e7f937766&vid=defa4d463ed02ff1e8e159529801970e7f937766&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité