3-Decanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24141.14EA 322 EUR InStock
B24141.14 B24141.06
3-Decanol ≥97%
3-Decanol
Formule: C₁₀H₂₂O
MW: 158,29 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C
Densité: 0,830
Point d'éclair: 99 °C (210 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021956
Numéro CAS: 1565-81-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité