5'-Chloro-2'-methoxyacetophenone
Synonyms: 1-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
019292-5G 019292-25G
FLUO019292-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019292-5G FLUO019292-25G
5'-Chloro-2'-methoxyacetophenone
5'-Chloro-2'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,6196 g/mol
Numéro MDL: MFCD00174339
Numéro CAS: 6342-64-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité