1,3-Dibromo-3-methylbutane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20468.22EA 482 EUR InStock
B20468.22 B20468.14 B20468.06
1,3-Dibromo-3-methylbutane ≥98%
1,3-Dibromo-3-methylbutane
Formule: C₅H₁₀Br₂
MW: 229,95 g/mol
Densité: 1,69
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060773
Numéro CAS: 24443-15-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité