1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3191-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB3191-5G TCIAB3191-25G
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene ≥96.0% (par GC)
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene
Formule: C₁₀H₁₃BrO₂
MW: 245,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD02030483
Numéro CAS: 3259-03-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/15/28934615.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité