2-Bromobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1836-25G B1836-5G
TCIAB1836-25GEA 207 EUR InStock
TCIAB1836-25G TCIAB1836-5G
2-Bromobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉BrClN
MW: 222,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012853
Numéro CAS: 5465-63-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3f36f9fdf7a96fa98c013a8234cf8283deb0dbd&vid=e3f36f9fdf7a96fa98c013a8234cf8283deb0dbd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité