3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
A16132.06 A16132.14
A16132.06EA 37.1 EUR InStock
A16132.06 A16132.14
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 39959-54-1 Molecular Formula: C7H8BrN.HCl Formula Weight: 222.52 Melting Point: 218-221° Beilstein Reference: 3913185
Formule: C₇H₉BrClN
MW: 222,52 g/mol
Point de fusion: 218…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012856
Numéro CAS: 39959-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité