3-Bromobenzylamine hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
B1989-25G B1989-5G
TCIAB1989-25GEA 383 EUR InStock
TCIAB1989-25G TCIAB1989-5G
3-Bromobenzylamine hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉BrClN
MW: 222,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012856
Numéro CAS: 39959-54-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce0a5fdbccba69a525f113ed1823d9a54d839c64&vid=ce0a5fdbccba69a525f113ed1823d9a54d839c64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) 97.0 and le 103.0 %
Melting point 198.0 to 222.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité