4-Fluoro-N-methylbenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAF0806-5GEA 150 EUR InStock
TCIAF0806-5G TCIAF0806-1G
4-Fluoro-N-methylbenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluoro-N-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD03839848
Numéro CAS: 405-66-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/44/28969344.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité