1,2-Diiodo-4-fluorobenzene
013307-25G 013307-5G
FLUO013307-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013307-25G FLUO013307-5G
1,2-Diiodo-4-fluorobenzene
1,2-Diiodo-4-fluorobenzene
Formule: C₆H₃FI₂
Numéro MDL: MFCD00042576
Numéro CAS: 203059-85-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité