Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester

Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)benzene

021835-5G 021835-25G 021835-1G
FLUO021835-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021835-5G FLUO021835-25G FLUO021835-1G
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₃H₁₆BF₃O₂
MW: 272,0712 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863925
Numéro CAS: 325142-82-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité