Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,2-Dibromo-5-fluorotoluene

Synonyms: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-fluorobenzene, 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide

033733-25G 033733-5G
FLUO033733-25GEA 0 EUR InStock
FLUO033733-25G FLUO033733-5G
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene


Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042187
Numéro CAS: 112399-50-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité