α,2-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-fluorobenzene, 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
B3784-25G B3784-5G
TCIAB3784-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAB3784-25G TCIAB3784-5G
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene ≥98.0% (par GC)
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00042187
Numéro CAS: 112399-50-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d87fd6adc58420f5d99c5d6731dfc1f0d0f6f204&vid=d87fd6adc58420f5d99c5d6731dfc1f0d0f6f204&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité