α,3-Dibromo-2-fluorotoluene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32228.06EA 531 EUR InStock
H32228.06 H32228.03
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene ≥97%
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (0,1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842442
Numéro CAS: 149947-16-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité