4'-Hydroxyheptanophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0864-25G H0864-500G
TCIAH0864-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAH0864-25G TCIAH0864-500G
4'-Hydroxyheptanophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4'-Hydroxyheptanophenone
Formule: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,2800 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Numéro MDL: MFCD00191523
Numéro CAS: 14392-72-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c7c737965d9f480be08a19f8d3ece93649d35dd&vid=9c7c737965d9f480be08a19f8d3ece93649d35dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité