1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D3961-1G D3961-5G
TCIAD3961-1GEA 107 EUR InStock
TCIAD3961-1G TCIAD3961-5G
1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene ≥97.0% (par GC)
1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene
Formule: C₈H₆Br₄
MW: 421,7500 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411745
Numéro CAS: 35335-16-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9c99ef4d043d51d7f4674f932befabdfc104b19&vid=d9c99ef4d043d51d7f4674f932befabdfc104b19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité