1,4-Dibromo-2,5-diethylbenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2807-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAD2807-1G TCIAD2807-5G
1,4-Dibromo-2,5-diethylbenzene ≥98.0% (par GC)
1,4-Dibromo-2,5-diethylbenzene
Formule: C₁₀H₁₂Br₂
MW: 292,0103 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038416
Numéro CAS: 40787-48-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/67/28979967.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité