3,5-Di-tert-butylbenzyl bromide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3,5-di-tert-butylbenzene
D2653-1G D2653-5G
TCIAD2653-1GEA 55 EUR InStock
TCIAD2653-1G TCIAD2653-5G
3,5-Di-tert-butylbenzyl bromide ≥98.0% (par GC)
3,5-Di-tert-butylbenzyl bromide
Formule: C₁₅H₂₃Br
MW: 283,2471 g/mol
Numéro MDL: MFCD03701623
Numéro CAS: 62938-08-3
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9b4548d3226e862f03169ccca17ddac3da47bac&vid=e9b4548d3226e862f03169ccca17ddac3da47bac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 33.0 to 37.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité