1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2719-1G T2719-5G
TCIAT2719-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAT2719-1G TCIAT2719-5G
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene ≥98.0% (par GC)
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene
Formule: C₉H₉Br₃
MW: 356,88 g/mol
Numéro MDL: MFCD00182500
Numéro CAS: 18226-42-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=853f072c7445cf6a92405845570d2964e608d0f2&vid=853f072c7445cf6a92405845570d2964e608d0f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité