6-Methoxy-8-nitroquinoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2057-25G M2057-5G
TCIAM2057-25GEA 317 EUR InStock
TCIAM2057-25G TCIAM2057-5G
6-Methoxy-8-nitroquinoline ≥98.0% (par GC)
6-Methoxy-8-nitroquinoline
Formule: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204,1800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006802
Numéro CAS: 85-81-4
EINECS: 201-633-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a211edddf22210d4d5ca81f10c13fb9d5ec81b5d&vid=a211edddf22210d4d5ca81f10c13fb9d5ec81b5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité