7-Fluoroquinaldine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
F0519-1G F0519-5G
TCIAF0519-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAF0519-1G TCIAF0519-5G
7-Fluoroquinaldine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
7-Fluoroquinaldine
Formule: C₁₀H₈FN
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD02683029
Numéro CAS: 1128-74-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a2664d580def7aae498d359d74a3f000f4ddd0a&vid=4a2664d580def7aae498d359d74a3f000f4ddd0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité