cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: cis-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid
C2197-25G C2197-5G
TCIAC2197-25GEA 396 EUR InStock
TCIAC2197-25G TCIAC2197-5G
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,1800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134411
Numéro CAS: 2305-31-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04d981be2a6500f8f1ac96e90613c14b1344c4b1&vid=04d981be2a6500f8f1ac96e90613c14b1344c4b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité