trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0475-25G C0475-500G C0475-100G
TCIAC0475-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC0475-25G TCIAC0475-500G TCIAC0475-100G
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066203
Numéro CAS: 619-82-9
EINECS: 210-614-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ef28fdbb866cdddf6c53d5762858378305e5130&vid=8ef28fdbb866cdddf6c53d5762858378305e5130&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité