Potassium hydrogen diiodate 99.95-100.05% ACS étalon primaire
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41986.14 41986.22
41986.14EA 82.8 EUR InStock
41986.14 41986.22
Potassium hydrogen diiodate 99.95-100.05% ACS étalon primaire
Potassium hydrogen diiodate
Formule: HI₂KO₆
MW: 389,91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011400
Numéro CAS: 13455-24-8
EINECS: 236-650-9
ONU: 3085
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité