Lithium hexafluoroantimonate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
38595.14EA 698 EUR InStock
38595.14
Lithium hexafluoroantimonate ≥97%
Lithium hexafluoroantimonate
Formule: F₆LiSb
MW: 242,68 g/mol
Point d'ébullition: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042319
Numéro CAS: 18424-17-4
ONU: 1549
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité