N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal ≥96.0% (par GC) pour estérification
Fournisseur: TCI
Attention
D1595-25ML D1595-5ML
TCIAD1595-25MLEA 114 EUR InStock
TCIAD1595-25ML TCIAD1595-5ML
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal ≥96.0% (par GC) pour estérification
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal
Formule: C₁₃H₂₉NO₂
MW: 231,38 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00008851
Numéro CAS: 4909-78-8
EINECS: 225-536-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f5c1893fe31704da52439d4d2ae806551960174&vid=1d1619c8898ee4a375d5e26ea3ae97c3fc66320e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité