Isoquinoline-5-sulphonic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAI0470-250GEA 285 EUR InStock
TCIAI0470-250G TCIAI0470-25G
Isoquinoline-5-sulphonic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Isoquinoline-5-sulphonic acid
Formule: C₉H₇NO₃S
MW: 209,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134089
Numéro CAS: 27655-40-9
ONU: 2585
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/23/28972323.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité