Cerium(III) carbonate hydrate 99.9% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
379400100 379400500 379402500
ACRO379400100EA 22 EUR InStock
ACRO379400100 ACRO379400500 ACRO379402500
Cerium(III) carbonate hydrate 99.9% (sur base traces de métaux)
Cerium(III) carbonate hydrate
Formule: C₃Ce₂O₉·H₂O
MW: 478,274 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149635
Numéro CAS: 54451-25-1
EINECS: 208-655-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité