Cerium(III) carbonate hydrate ≥99.999% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44496.14 44496.22 44496.36
44496.14EA 118 EUR InStock
44496.14 44496.22 44496.36
Cerium(III) carbonate hydrate ≥99.999% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Cerium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.999% CAS No.: 54451-25-1 Molecular Formula: Ce2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 460.27(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 848° MDL No.: MFCD00149635
Formule: C₃Ce₂O₉·H₂O
MW: 478,274 g/mol
Point de fusion: 848 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149635
Numéro CAS: 54451-25-1
EINECS: 208-655-6
Merck Index: 14,1996
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité