4'-(1-Piperazinyl)acetophenone ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22832.14EA 162 EUR InStock
B22832.14 B22832.06 B22832.22
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone ≥94%
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Formule: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204,27 g/mol
Point de fusion: 93…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005962
Numéro CAS: 51639-48-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité