Ditungsten pentaboride ≥99.4% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tungsten boride
41664.14 41664.22
41664.14EA 69.7 EUR InStock
41664.14 41664.22
Ditungsten pentaboride ≥99.4% (base métaux)
Ditungsten pentaboride
Purity: 99.4% CAS No.: 12007-98-6 Molecular Formula: W2B5, may contain small amounts of other phases Formula Weight: 421.76 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049707
Formule: B₅W₂
MW: 421,76 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049707
Numéro CAS: 12007-98-6
EINECS: 234-524-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité