Tungsten boride ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
12559.14 12559.22
12559.14EA 142 EUR InStock
12559.14 12559.22
Tungsten boride ≥99% (base métaux)
Tungsten boride
Purity: 99% CAS No.: 12007-09-9 Molecular Formula: WB Formula Weight: 194.66 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049708
Formule: BW
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049708
Numéro CAS: 12007-09-9
EINECS: 234-498-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité