3-(1-Piperidinylmethyl)phenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenol
H1183-25G H1183-5G
TCIAH1183-25GEA 354 EUR InStock
TCIAH1183-25G TCIAH1183-5G
3-(1-Piperidinylmethyl)phenol ≥98.0% (par GC)
3-(1-Piperidinylmethyl)phenol
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00800250
Numéro CAS: 73279-04-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b361d8a3b989d674b943ecb196084f9fea58acc&vid=7b361d8a3b989d674b943ecb196084f9fea58acc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité