Pipéridine 0.3 mol/l dans le methanol
Fournisseur: Bernd Kraft
05479.4000 05479.2000 05479.3000
KRAF05479.4000EA 0 EUR InStock
KRAF05479.4000 KRAF05479.2000 KRAF05479.3000
Pipéridine 0.3 mol/l dans le methanol
Pipéridine
Formule: C₅H₁₁N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005979
Numéro CAS: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité