Dibenzyl dicarbonate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dibenzyl pyrocarbonate
P1281-25G P1281-5G
TCIAP1281-25GEA 365 EUR InStock
TCIAP1281-25G TCIAP1281-5G
Dibenzyl dicarbonate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Dibenzyl dicarbonate
Formule: C₁₆H₁₄O₅
MW: 286,28 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043124
Numéro CAS: 31139-36-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=044c13831c21cfddbdbccf1e01a9ee643ad4a2f9&vid=044c13831c21cfddbdbccf1e01a9ee643ad4a2f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité