Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate
Synonyms: Ethyl 7-chloro-7-oxoheptanoate
011332-1G 011332-5G
FLUO011332-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011332-1G FLUO011332-5G
Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate
Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate
Formule: C₉H₁₅ClO₃
MW: 206,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671507
Numéro CAS: 14794-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité