4-(Trifluoromethylthio)benzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT2763-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAT2763-1G TCIAT2763-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃NS
MW: 207,21 g/mol
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00190129
Numéro CAS: 128273-56-3
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/48/28996448.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité