2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H37257.06EA 228 EUR InStock
H37257.06
2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine 97%
2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₄BrFN₂
Point d'ébullition: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092924
Numéro CAS: 869557-43-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité