8-Bromoadénine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J65582.MC J65582.ME J65582.03
J65582.MCEA 80.5 EUR InStock
J65582.MC J65582.ME J65582.03
8-Bromoadénine
8-Bromoadénine
Formule: C₅H₄BrN₅
Point de fusion: >250 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082518
Numéro CAS: 6974-78-3
EINECS: 230-225-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité