Benzamide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10532250EA 83.7 EUR InStock
EHERC10532250
Benzamide
Benzamide
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Numéro MDL: MFCD00007968
Numéro CAS: 55-21-0
Merck Index: 13,01059
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité