D(-)-Glutamine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-D-Gln-OH, (R)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, (R)-(-)-Glutamine
J60784.03 J60784.06 J60784.14
J60784.03EA 45.6 EUR InStock
J60784.03 J60784.06 J60784.14
D(-)-Glutamine ≥99%
D(-)-Glutamine
Purity: 99+% CAS No.: 5959-95-5 Molecular Formula: C5H10N2O3 Formula Weight: 146.14 Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 1723796 MDL No.: MFCD00065607
Kinase inhibitor; has antivasospastic properties
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065607
Numéro CAS: 5959-95-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité