Urée 99%, Ultrapure
Fournisseur: Thermo Scientific
J65769.22 J65769.36 J65769.A4
J65769.22EA 31.9 EUR InStock
J65769.22 J65769.36 J65769.A4
Urée 99%, Ultrapure
Urée
Purity: 99% CAS No.: 57-13-6 Molecular Formula: CH4N2O Formula Weight: 60.06 Physical Form: Crystalline Density: 1.335 Appearance: White Odour: Ammonia-like pH: 9,2-9,5 Melting Point: 132-135° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 635724 Merck Reference: 14,9867 MDL No.: MFCD00008022
Formule: NH₂CONH₂
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132…135 °C
Densité: 1.335
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
ATTEINDRE: 01-2119463277-33
Merck Index: 14,9867
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité