Acide glycolique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14037500EA 80 EUR InStock
EHERC14037500
Acide glycolique
Acide glycolique
Formule: C₂H₄O₃
MW: 76,05 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…80 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00004312
Numéro CAS: 79-14-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04511
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité