Guanidinium chlorure ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Guanidine chlorhydrate
J60786.A1EA 333 EUR InStock
J60786.A1 J60786.22 J60786.36
Guanidinium chlorure ≥99%
Guanidinium chlorure
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95,53 g/mol
Point de fusion: 185…188 °C
Densité: 1,344
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
Merck Index: 13,04578
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité