Potassium iodate 0.05 M KIO3 (0.3N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Iodate de potassium
34274-1LEA 143 EUR InStock
34274-1L
Potassium iodate 0.05 M KIO3 (0.3N) solution volumétrique, Fluka™
Potassium iodate
Formule: KlO₃
MW: 214 g/mol
Densité: 1,005 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité