Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99.5% pour l'électrophorèse
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J61016.22 J61016.36
J61016.22EA 45 EUR InStock
J61016.22 J61016.36
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99.5% pour l'électrophorèse
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol)
Purity: 99.5% CAS No.: 77-86-1 Molecular Formula: C4H11NO3 Formula Weight: 121.14 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Solubility: Freely soluble in water Beilstein Reference: 741883 Merck Reference: 14,9772 MDL No.: MFCD00004679
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,9772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=81895d1047698a1dfe0d7ffb45301528644796fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité