Pyrogallol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Acide pyrogallique
0289-04EA 0 EUR InStock
0289-04 0289-01
Pyrogallol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Pyrogallol
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point d'ébullition: 309 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…135 °C
Densité: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002192
Numéro CAS: 87-66-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08184
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/51/2297951.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Melting Point 131.0 - 135.0 °C
Residue after Ignition ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité